Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de circulación ThermoChill II
Elija estos enfriadores de circulación para un control fiable de la temperatura de líquidos combinado con una capacidad de enfriamiento de hasta 1000 W/3415 BTU.
Marca: Thermo Scientific™ 197224010000
Descripción
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 1000 W/3415 BTU.Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.
- Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
- Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
- Controlador digital intuitivo
- Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
- Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
- Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
- Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
Marca CE y UL. | |
Hasta 900 vatios | |
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) | |
R134A | |
±0,1 °C | |
230 V |
Ninguno | |
2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar) | |
ThermoChill II LR | |
De -10 °C a +30 °C | |
230 V/50 Hz | |
RS 232 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.