Learn More
Tiofosgeno, 85 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10783055
Tiofosgeno, 85 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783055
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10783055
Marca: Thermo Scientific Acros 426441000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 73.0°C
Nombre del producto químico o material Thiophosgene
CAS 463-71-8
Color Blanco hasta amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Fórmula molecular CCl2S
Fórmula lineal ClCSCl
Número MDL MFCD00004918
Temperatura de inflamación 62°C
Sinónimo thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
Información de solubilidad Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Clave InChI ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Nombre IUPAC Dicloruro de tiocarbonilo
Peso molecular (g/mol) 114.98
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.98
Porcentaje de pureza 85%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.5442
Gravedad específica 1.508
Densidad 1.5080g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0441835 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number426441000
Número de loteA0449574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number426441000
Número de loteA0398230 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number426441000
Número de loteA0416483 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number426441000
Número de loteA0432914 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2021 Catalog Number426441000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophosgene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tiofosgeno, 85 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >