Learn More
Fisherbrand™ Protector de radiación gamma frontal de tres caras
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
Marca: Fisherbrand™ CSR-S3G
Descripción
- Protector transparente
- Fabricado en acrílico, lo que facilita su fabricación
Especificaciones
Acrílico | |
Tres lados delante, lados | |
Parte frontal: L × An: 50 x 46 cm; lados: 50 x 30 cm |
Protección contra radiación gamma | |
Caja blindada contra la radiación |