Learn More
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,9% (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11336238
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,9% (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336238
10 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Código de producto. 11336238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011200.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Thulium(III) chloride hydrate is used in proteomics research. It is also used in the production of glass, phosphors and lasers. Further, it serves as an important dopant for fiber amplifiers. Further, it is also used to prepare thulium(III) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19423-86-0
Fórmula molecular Cl3Tm
Peso molecular (g/mol) 275.28
Número MDL MFCD00011283
Clave InChI ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) chloride hydrate
Color Verde
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.29 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ07G007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number011200.09,011200.04
Número de lote10252618 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/10/2024 Catalog Number011200.09,011200.04
Número de lote22972 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number011200.09,011200.04
Número de loteJ16H34 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number011200.09,011200.04
Número de loteW30A071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog Number011200.09,011200.04
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thulium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thulium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,9% (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals >