Learn More
Cloruro de tulio(III) hidrato, 99,99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Thulium(III) chloride hydrate is used extremely as a rare metal to study the metal science of thulium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thulium(III) chloride hydrate |
Color | Verde |
Forma física | Agregados cristalinos húmedos |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.29 (Anhydrous) |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28I109 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
22972A | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
E24L34 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
H03I21 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
S10F026 | Certificado de análisis | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |