Learn More
Etóxido de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11337977
Etóxido de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337977
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11337977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 020896.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14791-99-2
Fórmula molecular C4H10O2Sn
Peso molecular (g/mol) 208.832
Número MDL MFCD00015653
Clave InChI XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
PubChem CID 71317418
Nombre IUPAC etanolato;estaño(2 +)
SMILES CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) ethoxide
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Fórmula lineal Sn(OC2H5)2
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.81
Forma física Sólido/semisólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ15K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number020896.06,020896.03
Número de loteW11J035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number020896.06,020896.03,020896.14
Número de loteT19J029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2023 Catalog Number020896.06,020896.03,020896.14
Número de loteQ03J020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number020896.06,020896.03
Número de loteM05J004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2023 Catalog Number020896.06,020896.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Etóxido de estaño(II), Thermo Scientific Chemicals >