Learn More
Estaño(IV) terc-pentiloxida, 5 % p/v en 2-metil-2-butanol, 99 % (base de metales), Thermo Scientific™ Código de producto.: 11357988
Estaño(IV) terc-pentiloxida, 5 % p/v en 2-metil-2-butanol, 99 % (base de metales), Thermo Scientific™
Código de producto. 11357988
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Código de producto. 11357988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036562.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00145409
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) tert-pentyloxide
Punto de ebullición 100°C (0.2 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 mL
Número UN UN3274
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida
Título del producto
Estaño(IV) terc-pentiloxida, 5 % p/v en 2-metil-2-butanol, 99 % (base de metales), Thermo Scientific™ >