Learn More
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11361489
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361489
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Código de producto. 11361489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013976.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium foil
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Olor Odorless
Peso ≈0.36g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP25L005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/03/2025 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Número de loteT26K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Número de loteT13J056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Número de loteU01J050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2023 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Número de loteX19H015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >