Learn More
Gasa de titanio, malla 18 tejida a partir de alambre de 0,28 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11330438
Gasa de titanio, malla 18 tejida a partir de alambre de 0,28 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330438
125 x 125 mm
Click to view available options
Cantidad:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Código de producto. 11330438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043794.GN
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray guaze
Cantidad 125 x 125 mm
Tamaño de malla 18 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX18J010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Número de loteN04I026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Número de loteI19T044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Número de loteE31Z013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Número de loteG29Z016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number043794.GN,043794.GY
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de titanio, malla 18 tejida a partir de alambre de 0,28 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals >