Learn More
Gasa de titanio, malla 18 tejida a partir de alambre de 0,28 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium |
Color | Plata a gris |
Aspecto | Silver Gray guaze |
Cantidad | 250 x 250 mm |
Tamaño de malla | 18 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Tela de alambre |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
X18J010 | Certificado de análisis | 25/10/2023 | 043794.GN,043794.GY |
N04I026 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 043794.GN,043794.GY |
I19T044 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 043794.GN,043794.GY |
E31Z013 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 043794.GN,043794.GY |
G29Z016 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 043794.GN,043794.GY |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de titanio, malla 18 tejida a partir de alambre de 0,28 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido