Learn More
Esponja de titanio, 3-19 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11330749
Esponja de titanio, 3-19 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330749
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11330749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010583.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium sponge
Color Gris
Nombre de nota 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2878
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Odorless
Formulario Esponja
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT25K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Número de loteY16J002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Número de loteZ15J024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Número de loteY16J006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Número de loteU19I019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2022 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium sponge
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Esponja de titanio, 3-19 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >