Learn More
Alambre de titanio, 0,75 mm de diámetro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11366537
Alambre de titanio, 0,75 mm de diámetro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366537
100 cm
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Código de producto. 11366537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000361.BY
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium wire
Nombre de nota 0.75mm (0.03 in.) dia., Temper: as drawn
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 100 cm
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Peso ≈1.99g/m
Formulario Alambre, ≈1,99g/m, templado: como se muestra
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS01I020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/08/2022 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Número de loteG26W046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Número de loteH27L30 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Número de loteS08D027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
Número de loteM30F044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number000361.BY,000361.BU
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de titanio, 0,75 mm de diámetro, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >