Learn More
Eurofins DiscoverX TLK2 Protein, Active
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, 388-end, human TLK2, for use in Kinase Assays.

525.15€ - 4008.15€
Especificaciones
Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
---|---|
Peso molecular | 48.8 kDa |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17300644
![]() |
Eurofins DiscoverX
14-739 |
10 μg |
525.15€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17310644
![]() |
Eurofins DiscoverX
14-739M |
250 μg |
4008.15€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Tousled-like kinases, first described in Arabidopsis, are nuclear serine/threonine kinases that are potentially involved in the regulation of chromatin assembly. Rapidly and transiently inhibited by phosphorylation following the generation of DNA double-stranded breaks during S- phase. This is cell cycle checkpoint and ATM-pathway dependent and appears to regulate processes involved in chromatin assembly.
GenBank BC044925
Especificaciones
mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. | |
Human | |
N-terminal 6His | |
Truncated | |
TLK2, active |
48.8 kDa | |
Recombinant | |
Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells | |
≥60% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.