Learn More
TOM1L2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA554753
341.35 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15752681
  • 512.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: LLHVNDDLNN VFLRYERFER YRSGRSVQNA SNGVLNEVTE DNLIDLGPGS PAVVSPMVGN TAPPSSLSSQ LAGLDLGTES VSGTLSSLQQ CNPRDGF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.
This gene belongs to a small gene family whose members have an N-terminal VHS domain followed by a GAT domain; domains which typically participate in vesicular trafficking. The canonical protein encoded by this gene also has a C-terminal clathrin binding motif. This protein has been shown to interact with Tollip, clathrin and ubiquitin and is thought to play a role in endosomal sorting. This gene resides in the 3.7 Mb deletion of chromosome region 17p11.2 that is associated with Smith-Magenis syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
TOM1L2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated