Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-300
Cumplen con ASTM D 3577, Tipo II. Los guantes de nitrilo verde Ansell™ TouchNTuff™ serie 93-300 son ideales para su uso en la fabricación de componentes electrónicos y semiconductores, y para pruebas de laboratorio.
Marca: Ansell™ 93300090
405.41 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos
- Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo (puño más largo)
- Hechos de nitrilo, ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar
- El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l)
- Adecuados para entornos de sala limpia de clase ISO 5 o superior
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Sí | |
L | |
0,12mm | |
Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc. | |
Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones |
Normas de CATEGORÍA III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Tipo II | |
Nitrilo | |
Guantes | |
93-300 | |
Puntas de los dedos texturizadas | |
240 par | |
93-300 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
20123002EV | Certificado de conformidad | 13/03/2024 | 93300090 |
21013001EV | Certificado de conformidad | 04/10/2023 | 93300090 |
1807300228 | Certificado de conformidad | 17/12/2022 | 93300090 |
1807300128 | Certificado de conformidad | 17/12/2022 | 93300090 |
1806300328 | Certificado de conformidad | 17/12/2022 | 93300090 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
11Minutes
17Seconds
42New Offer Ahorre hasta un 92%