Learn More
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700 Código de producto.: 13419028
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700
BIOPHARMA
Código de producto. 13419028 Tienda Ansell Productos
7
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Código de producto. 13419028
Marca: Ansell 93700070
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En comparación con cualquier otro guante de nitrilo de un solo uso, ofrecen la máxima protección frente a una amplia variedad de productos químicos. Hechos de nitrilo, estos guantes ofrecen tres veces la resistencia a las perforaciones de los guantes de látex estándar.
  • Proporcionan al usuario un alto grado de comodidad y mayor protección en el antebrazo gracias a su puño más largo.
  • El guante no contiene proteínas de látex de caucho natural, por lo que es plenamente apto para los usuarios sensibles al látex (alergias de tipo l).
  • 93-700: Cada guante se limpia tras su fabricación, se envasa como par individual y se esteriliza el envase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Acabado exterior Totalmente texturizados
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Grosor (métrico) 0,135mm
Para utilizar con (aplicación) Para la mezcla de líquidos, procesos de filtrado, operaciones inyectables de vacunas, etc.
Modelo 937007
Cantidad 200 par
Resistente a Salpicaduras y alta resistencia a perforaciones
Serie 93-700
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote22127004SW Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha04/04/2024 Catalog Number93700070
Número de lote22127004SW Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/04/2024 Catalog Number93700070
Número de lote22127003SW Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/04/2024 Catalog Number93700070
Número de lote22117004SW Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/09/2023 Catalog Number93700070
Número de lote22117004SW Tipo de certificadoCertificado de esterilidad Fecha14/09/2023 Catalog Number93700070
Título del producto
Ansell Guantes de nitrilo verde TouchNTuff™ serie 93-700 >