Learn More
Invitrogen™ Kit de conjugado Alexa Fluor™ 488 TRA-1-60 para la obtención de imágenes de células vivas
Los kits Molecular Probes™ de obtención de imágenes en vivo de células madre pluripotentes humanas (PSC) proporcionan reactivos para obtener las mejores imágenes de las PSC humanas vivas.
Marca:  Invitrogen™ A25618
442.70 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15564169
  • 471.00€ / 50 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Alexa Fluor 488
  • 200 µl de Alexa Fluor™ 488 de ratón antihumano TRA-1-60 (concentración de 50x) (almacenar de 2 °C a 8 °C)
  • 500 ml de FluoroBrite™ DMEM
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, proteger de la luz
.
Kit de conjugado
50 tests
Alexa Fluor™
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Kit de conjugado Alexa Fluor™ 488 TRA-1-60 para la obtención de imágenes de células vivas > 200 μl de Alexa Fluor™ 488 de ratón antihumano TRA-1-60