Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
33.20€ - 121.68€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Conductivity Standard
Envase Frasco
Certificaciones/conformidad ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Técnica Calibration of Conductivity Instrument
Color Clear
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Conductividad Resistividad Concentration or Composition Notes Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conductividad Resistividad Concentration or Composition Notes Precio Cantidad y disponibilidad  
11754236
Ver documentos
Fisherbrand
98769-38
200,000 μS 0.000005 μ℧ NIST Individual Bottle Tested
93.30€
cada uno
11744236
Ver documentos
Fisherbrand
98769-37
150,000 μS 0.000006 μ℧ NIST Individual Bottle Tested
117.51€
cada uno
11784226
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand
98769-19
100,000 μS 0.00001 mOhm NIST Batch Tested
45.94€
cada uno
11704246
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand
98769-43
100,000 μS 0.00001 mOhm NIST Individual Bottle Tested
95.35€
cada uno
11774226
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand
90011-27
10,000 μS 0.0001 mOhm NIST Batch Tested
33.20€
cada uno
11794236
Ver documentos
Fisherbrand
98769-42
10,000 μS 0.0001 mOhm NIST Individual Bottle Tested
93.30€
cada uno
11724246
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand
98769-45
1413 μS 0.00071 mOhm NIST Individual Bottle Tested
121.68€
cada uno
11784236
Ver documentos
Fisherbrand
98769-41
1000 μS 0.001 mOhm NIST Individual Bottle Tested
93.30€
cada uno
11754226
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand
90011-18
100 μS 0.01 mOhm NIST Batch Tested
33.85€
cada uno
11774236
Ver documentos
Fisherbrand
98769-40
100 μS 0.01 mOhm NIST Individual Bottle Tested
93.30€
cada uno
11714246
Ver documentos
Fisherbrand
98769-44
5 μS 0.5 mOhm NIST Individual Bottle Tested Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12399325
Ver documentos
Fisherbrand
98769-46
1 μS 1.0 mOhm NIST Individual Bottle Tested Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11794226
Ver documentos
Fisherbrand
98769-20
150,000 μS 150000 μ℧ NIST Batch Tested
35.93€
cada uno
11704236
Ver documentos
Fisherbrand
98769-21
200,000 μS 200000 μ℧ NIST Batch Tested
45.06€
cada uno
Descripción
Descripción
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM), ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura. La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.
Información de órdenes
En un frasco de 473 ml
Especificaciones
Especificaciones
Conductivity Standard
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Clear
Soluble in water
Patrón de conductividad
Frasco
Calibration of Conductivity Instrument
Conductivity Meter
Solución de calibración
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)