Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Marca: Fisherbrand 98769-42
88.64 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM), ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura. La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.Información de órdenes
En un frasco de 473 ml
Especificaciones
Conductivity Standard | |
Frasco | |
NIST Individual Bottle Tested | |
10,000 μS | |
Líquido | |
Calibration of Conductivity Instrument | |
Conductivity Meter | |
Solución de calibración |
NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.0001 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
NIST Individual Bottle Tested | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material | |
0.0001 mOhm | |
Transparente | |
Soluble in water | |
Patrón de conductividad |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30