Learn More
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM)
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM) ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Marca:  Fisherbrand 98769-21
40.94 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11704236
  • 45.06€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice materiales de referencia trazables al NIST para obtener la máxima precisión disponible. Los estándares de calibración de conductividad Traceable™, material de referencia certificado (CRM), ofrecen una calibración fácil con gráfico de temperatura e instrucciones.
Cada frasco incluye un informe de calibración trazable al NIST suministrado por el fabricante, así como la información de la comprobación de lotes. También incluye instrucciones de calibración paso a paso y gráfico de compensación de temperatura. La exactitud a 25 °C es (±0,25 microsiemens para solución de 1, 5, 10 microsiemens o ±0,25 % para otras soluciones) o la incertidumbre mostrada en el certificado, el valor que sea mayor.
Información de órdenes
En un frasco de 473 ml
Especificaciones
Especificaciones
Conductivity Standard
Frasco
NIST Batch Tested
200,000 μS
200000 μ℧
Clear
Soluble in water
Patrón de conductividad
NIST Batch Tested, Resistivity: 200000 μ℧
500 mL
NIST Batch Tested
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Calibration of Conductivity Instrument
Conductivity Meter
Solución de calibración
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    Days
    13
    Hours
    18
    Minutes
    20
    Seconds
    28
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    Days
    13
    Hours
    18
    Minutes
    20
    Seconds
    28
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
Título del producto
Estándares de calibración de conductividad con trazabilidad ™, material de referencia certificado (CRM) > Probado por lotes por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST); resistividad: 200000 μohmios