Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VRX
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
Marca:  Thermo Scientific™ 26081-3320
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11511164
  • 769.51€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para compuestos volátiles.
  • Fase estacionaria patentada
  • Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
  • Especialmente adecuadas para los métodos 502.2, 524.2, 8021 y 8260 de la EPA de EE. UU.
  • Similar a DB-VRX, Rtx-VRX
Recomendada para:
  • Contaminantes orgánicos volátiles
  • Aromáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
260°C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-VRX
1,4 µm
No polar
0,25 mm
TraceGOLD
GC/MS para contaminantes orgánicos volátiles, GC/MS para compuestos del método 8021 de la EPA de EE. UU.
30 m
30 m x 0,25 mm x 1,40 µm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VRX > 30m x 0,25mm x 1,40 μm