Learn More
trans-2-Hexeno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
98.29€ - 239.19€
CAS | 4050-45-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
Número MDL | MFCD00009473 |
Clave InChI | RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N |
Sinónimo | trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e |
PubChem CID | 639661 |
Nombre IUPAC | (E)-hex-2-eno |
SMILES | CCC\C=C\C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10407170
|
Thermo Scientific Acros
149900050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
98.29€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10397120
|
Thermo Scientific Acros
149900250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
239.19€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
4050-45-7 | |
84.16 | |
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N | |
639661 | |
CCC\C=C\C |
C6H12 | |
MFCD00009473 | |
trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e | |
(E)-hex-2-eno |
Especificaciones
trans-2-Hexene | |
4050-45-7 | |
Incolora | |
68°C to 69°C | |
Auténtico | |
C6H12 | |
1.3920 to 1.394 | |
01, I, 89 | |
trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e | |
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N | |
(E)-hex-2-eno | |
639661 | |
98+% |
99+% | |
-98.5°C | |
0.6600g/mL | |
-20°C | |
98% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CH=CHCH3 | |
MFCD00009473 | |
0.66 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCC\C=C\C | |
84.16 | |
84.15 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapores muy inflamables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 223-752-3
- trans-2-Hexene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.