Learn More
trans-3-Hepteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
62.80€ - 849.23€
CAS | 14686-14-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14 |
Peso molecular (g/mol) | 98.19 |
Número MDL | MFCD00009475 |
Clave InChI | WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N |
Sinónimo | trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene |
PubChem CID | 5357259 |
SMILES | CCC\C=C\CC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15450348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53482.03 |
1 g | N/A | ||||||
15460348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53482.06 |
5 g | N/A | ||||||
15470348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53482.14 |
25 g |
849.23€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
14686-14-7 | |
98.19 | |
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N | |
5357259 |
C7H14 | |
MFCD00009475 | |
trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene | |
CCC\C=C\CC |
Especificaciones
trans-3-Heptene | |
-137°C | |
94°C | |
C7H14 | |
MFCD00009475 | |
trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene | |
CCC\C=C\CC | |
98.19 | |
98.19 |
14686-14-7 | |
0.698 | |
−1°C (30°F) | |
1.403 | |
UN3295 | |
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N | |
(E)-hept-3-eno | |
5357259 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 238-728-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes