Learn More
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones generales de laboratorio |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 5 Paq. |
Color del tapón | Azul |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 200 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de LDPE translúcidos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido