Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos
Proporcionan una gran cantidad de ventajas con respecto a las siliconas curadas con peróxido convencionales. Los tubos de silicona curada con platino translúcidos Fisherbrand™ están disponibles en una amplia gama de tamaños.
143.00€ - 3500.38€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11728138
|
Fisherbrand™
1172-8138 |
6,4mm | 11,2 mm | 1bar | 5 m |
143.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11748088
|
Fisherbrand™
1174-8088 |
0,5 mm | 2,1 mm | 2 bar | 25 m |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11788168
|
Fisherbrand™
1178-8168 |
12,8 mm | 17,6 mm | 0,5 bar | 25 m |
1065.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11708178
|
Fisherbrand™
1170-8178 |
16 mm | 20,8 mm | 0,5 bar | 25 m |
1250.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11798108
|
Fisherbrand™
1179-8108 |
3,2 mm | 4,8 mm | 0,5 bar | 25 m |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11758118
|
Fisherbrand™
1175-8118 |
4,8 mm | 6,4 mm | 0,5 bar | 25 m |
594.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11738118
|
Fisherbrand™
1173-8118 |
4 mm | 5,6 mm | 0,5 bar | 25 m |
329.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11798128
|
Fisherbrand™
1179-8128 |
6,4 mm | 8 mm | 0,5 bar | 25 m |
854.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11763974
|
Fisherbrand™
1176-3974 |
6 mm | 11,9 mm | 40 bar | 25 m |
2059.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11768148
|
Fisherbrand™
1176-8148 |
8 mm | 11,2 mm | 0,5 bar | 25 m |
803.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11788148
|
Fisherbrand™
1178-8148 |
8 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m |
1115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11708158
|
Fisherbrand™
1170-8158 |
8 mm | 14,4 mm | 1,5 bar | 25 m |
904.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11773974
|
Fisherbrand™
1177-3974 |
8 mm | 14,4 mm | 35 bar | 25 m |
2395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11783974
|
Fisherbrand™
LRESI95159 |
9,5 mm | 15,9 mm | 30 bar | 25 m |
3500.38€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11728158
|
Fisherbrand™
1172-8158 |
9,6 mm | 12,8 mm | 0,5 bar | 25 m |
862.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11748158
|
Fisherbrand™
1174-8158 |
9,6 mm | 14,4 mm | 1 bar | 25 m |
1005.00€
25 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11748168
|
Fisherbrand™
1174-8168 |
9,6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11758138
|
Fisherbrand™
1175-8138 |
6,4 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m |
1060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11728178
|
Fisherbrand™
1172-8178 |
16,0 mm | 22,4 mm | 1 bar | 25 m |
1635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11708188
|
Fisherbrand™
1170-8188 |
19,2 mm | 25,4 mm | 0,5 bar | 25 m |
1805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Sin coloración amarillenta
- Acabado brillante
- Excelente calidad
- Altamente hidrófobos
- Sin productos derivados del peróxido
- Alta resistencia al desgarro de serie
- Vida útil prolongada en bombas peristálticas
- Las aplicaciones incluyen trabajos biológicos, farmacéuticos, biotecnológicos, aeroespaciales y de alta temperatura
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada con platino de translúcidos