Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados de polipropileno transparente VITLAB™ disponen de un mango de agarre fácil y estable, así como de una escala grabada de color azul de fácil lectura.
Marca:  Vitlab™ 443081
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10653751
Descripción
Descripción
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
  • Para la esterilización en autoclave, recomendamos el modelo 440941 con graduaciones elevadas
Especificaciones
Especificaciones
150 mm
2000 ml
Polipropileno
215 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Vitlab™ Vaso de precipitados de polipropileno transparente > Capacidad: 2000 ml; Altura: 215 mm