Learn More
Trietilamina, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10008319
Trietilamina, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10008319
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10008319
Marca: Thermo Scientific Acros 432280010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylamine
Punto de fusión -115.0°C
Densidad 0.7280g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación −11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)3N
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Índice Merck 15,9831
Gravedad específica 0.728
Información de solubilidad Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza ≥99.4%, 0.05% max. (diethylamine), 0.05% max. (ethanol)
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468422 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number432280010,432280025
Número de loteA0466702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Catalog Number432280010,432280025
Número de loteA0457843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2023 Catalog Number432280010,432280025
Número de loteA0396150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number432280010,432280025
Número de loteA0401153 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number432280010,432280025
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trietilamina, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >