Learn More
Trifenilfosfina, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11397725
Trifenilfosfina, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397725
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11397725
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02502.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Triphenylphosphine is used in the synthesis of organic compounds due to its nucleophilicity and its reducing character. It is involved in the synthesis of biaryl compounds, phosphonium salts and other phosphorus compounds. As a reducing agent, it is used to prepare aromatic amines from the corresponding aromatic N-oxides. The anionic phosphine is usually isolated as the trisodium salt, which reacts with rhodium to form a complex that finds use in industrial hydroformylation reactions. It is also used to prepare Wilkinson's catalyst, RhCl(PPh3)3 useful to catalyze the hydrogenation of alkenes and tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) that is widely used to catalyse C-C coupling reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifenilfosfina se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos debido a su nucleofilización y su carácter reductor. Participa en la síntesis de compuestos de biarilo, sales de fosfonio y otros compuestos de fósforo. Como agente reductor, se emplea para preparar aminas aromáticas a partir de los correspondientes N-óxidos aromáticos. La fosfina aniónica suele aislarse como sal trisódica, que reacciona con el rodio para formar un complejo que encuentra su uso en reacciones de hidroformilación industrial. También se usa para preparar el catalizador de Wilkinson, RhCl(PPH3)3 útil para catalizar la hidrogenación de alquenos y tetraquis(trifenilfosfina)paladio(0) que se utiliza de manera común para catalizar las reacciones de acoplamiento C-C en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en éter, benceno, tetracloruro de carbono, ácido acético glacial, acetona, cloroformo y alcohol.′ Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-35-0
Fórmula molecular C18H15P
Peso molecular (g/mol) 262.29
Número MDL MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resinMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11776
Nombre IUPAC trifenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylphosphine
Punto de fusión 79°C to 81°C
Densidad 1.2
Punto de ebullición 360°C
Temperatura de inflamación 181°C (358°F)
Olor Mild
Cantidad 1000 g
Beilstein 610776
Índice Merck 14,9743
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,carbon tetrachloride,glacial acetic acid,acetone,chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10240422 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Número de lote10201518 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Número de lote10220588 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Número de lote5010A05N Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
Número de lote10148698 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02502.18,L02502.0B,L02502.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trifenilfosfina, polvo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >