Learn More
Tripropionina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10646281
Tripropionina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646281
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10646281
Marca: Thermo Scientific Acros 275102500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-45-7
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00027005
Clave InChI YZWRNSARCRTXDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripropionin, glycerol tripropionate, glyceryl tripropionate, tripropionine, glyceryl tripropanoate, propionin, tri, glycerine tripropionate, tripropionylglycerol, 1,2,3-propanetriol, tripropanoate, propionic acid triglycerideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8763
Nombre IUPAC 2,3-di(propanoiloxi)propil propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropionin
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 1.0820g/mL
Punto de ebullición 151°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4310 to 1.434
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0435992 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number275102500,133/57,275101000
Número de loteA0414145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number275102500,133/57,275101000
Nombre del producto
  • Tripropionin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tripropionina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >