Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4, para Western blot Código de producto.: 15440277
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4, para Western blot
Código de producto. 15440277
2 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
4 L
Código de producto. 15440277
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62938.K3
Solicitar formato a granel o personalizado
Para el lavado de Western blot
For Western blot washing.TRIS-buffered saline (TBS, 10X) is used as a washing buffer for electrodes, alkaline phosphatase and peroxidase conjugates in dot blot assay. Further, it acts as a pH stabilizer, which enable washing without disruption of antibody-antigen binding interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina amortiguadora TRIS (TBS, 10X) se utiliza como amortiguador de lavado para los electrodos, la fosfatasa alcalina y los conjugados de la peroxidasa en el ensayo de 'dot blot'. Además, actúa como estabilizador del pH, lo que permite el lavado sin que se interrumpan las interacciones entre los anticuerpos y los antígenos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
500SMM Tris, 1,5 M NaCl, pH 7,4.Guardar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL MFCD00004679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRIS-buffered saline
Nombre de nota for Western blot
Concentración 10X
pH 7.4
Forma física Líquido
Cantidad 2 L
Información de solubilidad Miscible with water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP19L569 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
Número de loteN14L548 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/02/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
Número de loteM31L528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
Número de loteM31L529 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
Número de loteM11L546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog NumberJ62938.K2,J62938.K3,J62938.K7
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X) pH 7,4, para Western blot >