Learn More
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.07€ - 937.85€
CAS | 51364-51-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C51H42O3Pd2 |
Peso molecular (g/mol) | 915.73 |
Número MDL | MFCD00013310 |
Clave InChI | CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium |
PubChem CID | 9811564 |
Nombre IUPAC | (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio |
SMILES | [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10155760
|
Thermo Scientific Acros
318775000 |
500 mg | Frasco de vidrio |
55.07€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10170292
|
Thermo Scientific Acros
318770050 |
5 g | Frasco de vidrio |
258.59€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11954361
|
Thermo Scientific Acros
318770250 |
25 g | Frasco de vidrio |
937.85€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
51364-51-3 | |
915.73 | |
CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N | |
9811564 | |
[Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1 |
C51H42O3Pd2 | |
MFCD00013310 | |
tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium | |
(1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio |
Especificaciones
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) | |
152.0°C to 155.0°C | |
96.0% min. | |
97% | |
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 | |
tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium | |
CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N | |
(1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio | |
9811564 | |
97% |
51364-51-3 | |
De negro a morado | |
Auténtico | |
C51H42O3Pd2 | |
MFCD00013310 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene | |
[Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1 | |
915.73 | |
915.7 | |
Polvo cristalino fino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
En caso de irritación cutánea o sarpullido:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)