Learn More
Tris(hidroximetil) metilamina, 'tampón Tris', 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10528830
Tris(hidroximetil) metilamina, 'tampón Tris', 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10528830
250 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Código de producto. 10528830
Marca: Fisher Chemical T/3710/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Tris(hidroximetil)metilamina, tampón de tris, 99 + %, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-86-1
Fórmula molecular C4H11NO3
Peso molecular (g/mol) 121.136
Número MDL 4679
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Especificaciones
Punto de fusión 168.5°C
Punto de ebullición 219°C
Color Blanco
pH 10.4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14g/mol
Nombre del producto
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Título del producto
Tris(hidroximetil) metilamina, 'tampón Tris', 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical >