Learn More
TrkA/TrkB/TrkC Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM423), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific MA536218
Código de producto. 17176723
  • 492.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
MA5-36218 reacts to human TRK. This antibody may also react to mouse or rat TRK, as predicted by immunogen homology.
TrkA/TrkB/TrkC Recombinant Monoclonal antibody specifically detects TrkA/TrkB/TrkC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
TrkA/TrkB/TrkC Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (RM423), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated