Learn More
TST™ Tira indicadora de emulación TST™ Control™
Coloque la tira indicadora de emulación autoadhesiva TST™ Control™ en bandejas, paquetes o bolsas al esterilizar en autoclave para que el indicador confirme que el vapor de alta calidad ha penetrado en el punto de colocación.
70.85€ - 111.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 11140 parte 1, clase 6 |
Para utilizar con (aplicación) | Para la esterilización |
Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
Tipo de producto | Tira indicadora de emulación |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Tiempo de esterilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Tiempo de esterilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12906996
|
TST™
2342AB |
De 121 °C a 134 °C | 5,3 min |
102.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12916996
|
TST™
2340AB |
de 134 °C | 3,5 min |
70.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12926996
|
TST™
3726AB |
De 121 °C a 134 °C | 5,3 y 15 min. |
111.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- ISO 11140 parte 1, clasificación de clase 6
- Papel
- Esterilización de vapor
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Para la esterilización | |
Tira indicadora de emulación | |
Papel | |
Sí |
ISO 11140 parte 1, clase 6 | |
Autoclave | |
Cuando se colocan en bandejas, paquetes o bolsas, un indicador de emulación TST Control confirmará que el vapor de alta calidad ha penetrado en el punto de colocación | |
100/paq. | |
Destiladores |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TST™ Tira indicadora de emulación TST™ Control™