Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de plasma de alto rendimiento serie TSX
Los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento de plasma.
Marca: Thermo Scientific™ TSX3030LV
Ver más versiones de este producto
Descripción
Los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX se han diseñado con funciones que permiten cumplir los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de plasma. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
- Diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB y la FDA para el almacenamiento de plasma
- Almacena hasta 532 cajas de plasma (cajas de 250 ml)
- Almacena 1064 cajas de plasma en el congelador de 1447 l (51,1 pies cúbicos) (cajas de 250 ml)
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 30 °C
- Prácticos cajones de acero inoxidable regulables y completamente extensibles
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registrador gráfico estándar instalado en fábrica
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los refrigeradores y congeladores de laboratorio de la serie TSX.
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos del equipo de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
- Visualización de la temperatura
- Temperatura ambiente
- Notificación de alarmas y alertas
DeviceLink HUB™ está disponible en las siguientes regiones:
- Estados Unidos y Canadá
- 28 miembros de la Unión Europea
- Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Especificaciones
Congelador de gran rendimiento | |
827 l | |
Sólido | |
Acero inoxidable | |
UL, cUL, CE, FDA, MDD, 93/42/CEE (Clase IIa), AABB SCoPE | |
Serie TSX | |
37,9 x 34,0 x 78,5 in (96,2 x 86,4 x 199,4 cm) | |
37,8 in | |
96,0 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
34,0 in | |
86,4 cm | |
inalámbrico/a/s | |
Smart-Vue Compatible | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
556 lb | |
488 lb | |
Cajas (665) |
29,2 pies cúb. | |
De - 35 ° a - 15 °C (- 30 °C) | |
1 | |
7 | |
Microprocesador | |
Automático | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58,0 in | |
147,3 cm | |
30 pulg | |
76,2 cm | |
Opcional | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 | |
252 kg | |
221 kg | |
7 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron