Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto con controlador B510
Utilice estos hornos tubulares compactos para una variedad de aplicaciones universales.El horno tubular con controladores B510 Nabertherm™ está equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra para una relación precio-rendimiento inmejorable.
Marca: Nabertherm™ R-252L2AN
Descripción
- Diseño estándar de zona única
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Controlador B510
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Cinco programas y cuatro segmentos
- Reloj de tiempo real y tubo automático
- Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
- Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
- Botón de omisión para salto segmentado
- Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 min.
- Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
- Interfaz opcional para el software VCD
Especificaciones
B510 | |
1200 °C | |
Pantalla LC azul/blanca, plana | |
670 mm | |
340 mm | |
34 kg |
500 mm | |
Horno tubular compacto | |
Acero inoxidable | |
508 mm | |
50 mm |