Learn More
Agilent BioTek Tubos para frasco de residuos de 4 l
Para usar con sistemas de lavadores de microplacas
Marca:  Agilent BioTek 1263017
92.01 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16502122
  • 96.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Accesorio para la gama de instrumentos Agilent BioTek de lavadores de microplacas, lectores y generadores de imágenes de células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de conducción
Para usar con sistemas de lavadores de microplacas, para frasco de lavado de 4 l
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Agilent BioTek Tubos para frasco de residuos de 4 l > Tubos para frasco de residuos de 4 l