Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-200
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante TX-200 de 4 x 180 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 75003687
150.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24378" para aplicar la oferta.
Descripción
Procese una amplia variedad de volúmenes de procesamiento con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-200 de 4 x 180 ml.
Información para pedidos:Los cestillos redondos (75-003-659), las tapas de biocontención (75-003-660) y las juntas tóricas de repuesto (75-003-687) se venden por separado. Hay también disponible una amplia gama de adaptadores. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Especificaciones
Juntas tóricas de repuesto | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16 | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31