Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Coronal Mouse Brain Slicer, 1 mm
Esta cortadora coronal de cerebro de ratón de 1 mm le permite cortar fácilmente un cerebro de ratón en piezas más pequeñas para obtener imágenes más sencillas con objetivos que tienen una distancia de trabajo limitada.
Marca:  Invitrogen™ V11335
68.02 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16369583
  • 91.50€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Cortador de cerebro de ratón coronal
Almacenar a temperatura ambiente.
Temperatura ambiente
Image-iT™
1 cortadora
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteOTR91-10192023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog NumberV11335
Número de loteOTR91 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2023 Catalog NumberV11335
Número de lote0TR91 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2021 Catalog NumberV11335
Número de lote2JJ96 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2020 Catalog NumberV11335
Número de lote3QK20 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/04/2020 Catalog NumberV11335
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ CytoVista™ Coronal Mouse Brain Slicer, 1 mm > Almacenar a temperatura ambiente.