Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ Mono de trabajo con capucha 200 Easysafe
Ofrecen una protección de barrera adecuada de tipo 5 y 6, así como permeabilidad tanto al aire como al vapor de agua. Los monos con capucha Fisherbrand™ Tyvek™ 200 Easysafe están fabricados con un nuevo y exclusivo polietileno
5.85€
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Material Polietileno
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
16396515
Ver documentos
Fisherbrand™
D15545188
S
5.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16306525
Ver documentos
Fisherbrand™
D15545189
M
5.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16316525
Ver documentos
Fisherbrand™
D15545190
L
5.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16326525
Ver documentos
Fisherbrand™
D15545191
XL
5.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16336525
Ver documentos
Fisherbrand™
D15545262
2XL
5.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Add to basket
16346525
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
D15545263
3XL
5.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Resistentes a la par que ligeros
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
  • Tratamiento antiestático en el exterior
  • Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
Specifications
Specifications
Mono con capucha
Blanco
Elástico
Con capucha
Cremallera
Categoría III, Tipos 5 y 6
Polietileno
Elástico
Elástico
2 paneles
Cosido
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates