Learn More
DuPont™ Monos de trabajo Tyvek 500
Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Los monos de trabajo con capucha verdes DuPont™ Tyvek™ 500 están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido.
208.23€ - 858.00€
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11371633
![]() |
DuPont™
D13395684 |
XL |
259.00€ 208.23€ / paquete de 25 Ahorro 50.77€ 19% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
11763073
![]() |
DuPont™
D13395684 |
XL |
1010.00€ 832.93€ / paquete de 100 Ahorro 177.07€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
11971731
![]() |
DuPont™
D13395672 |
2XL |
259.00€ 208.23€ / paquete de 25 Ahorro 50.77€ 19% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11773073
![]() |
DuPont™
D13395672 |
2XL |
1010.00€ 832.93€ / paquete de 100 Ahorro 177.07€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
15391521
![]() |
DuPont™
D13395377 |
L |
259.00€ 208.23€ / paquete de 25 Ahorro 50.77€ 19% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
11753073
![]() |
DuPont™
D13395377 |
L |
1010.00€ 832.93€ / paquete de 100 Ahorro 177.07€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
15381521
![]() |
DuPont™
D13395359 |
M |
259.00€ 208.23€ / paquete de 25 Ahorro 50.77€ 19% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11743073
![]() |
DuPont™
D13395359 |
M |
1010.00€ 832.93€ / paquete de 100 Ahorro 177.07€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
11733073
![]() |
DuPont™
D13395579 |
S |
1010.00€ 832.93€ / paquete de 100 Ahorro 177.07€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 27-11-2025
Inicie sesión para ver el stock
|
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
15371521
![]() |
DuPont™
D13395579 |
S |
259.00€ 208.23€ / paquete de 25 Ahorro 50.77€ 19% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
15301531
![]() |
DuPont™
D13984290 |
3XL |
267.00€ 214.51€ / paquete de 25 Ahorro 52.49€ 19% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 28-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
11783073
![]() |
DuPont™
D13984290 |
3XL |
1035.00€ 858.00€ / paquete de 100 Ahorro 177.00€ 17% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 21-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Descripción
- Con cuello
- Costuras internas cosidas
- Cremallera de TYVEK™ con solapa
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Tratamiento antiestático
- Categoría III, Tipo 5/6
Especificaciones
| Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
| Elástico | |
| Con anillo | |
| Categoría III, Tipos 5 y 6 | |
| EN 1073-2, EN 1149-5 |
| Blanco | |
| Elástico | |
| Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
| Pliegue estándar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DuPont™ Monos de trabajo Tyvek 500