Learn More
Urea, ACS, de 99,0 a 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Urea |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Punto de fusión | 132°C to 135°C |
Densidad | 1.335 g/mL |
pH | 9.2 to 9.5 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 100.5% |
Olor | Ammonia-like |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 635724 |
Índice Merck | 14,9867 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z19K026 | Certificado de análisis | 21/01/2025 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
W13K003 | Certificado de análisis | 19/09/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
U23K058 | Certificado de análisis | 16/09/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
S14K035 | Certificado de análisis | 01/07/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |
Q24K003 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 036428.22,036428.A3,036428.36 |