Learn More
Urea, certificado AR de análisis, Fisher Chemical Código de producto.: 10578260
Urea, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10578260
3 kg, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10578260
Marca: Fisher Chemical U/0500/63
Solicitar formato a granel o personalizado
CH4N2O, número de CAS-57-13-6, ácido carbamimídico, alfadrato, carbonildiamida, isourea, urevert, ureafilo, seudourea, ureofilo, carbonildiamina, carbamida, 5 kg, CHEBI:48376, blanco, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, barril de plástico, de 7,5 a 9,5, sólido, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL 8022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Punto de fusión 131°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 3 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06g/mol
Presión de vapor 1.25mmHg 25
Forma física Sólido
Nombre del producto
  • Urea
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Urea, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >