Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío VacuCap™ 60
Retire la endotoxina del agua, el tampón, los azúcares neutros y ciertas soluciones biológicas.
Marca: Cytiva TA4632
395.20 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Boquilla dentada para manguera de 6,35 mm (1/4 pulg) | |
0,2 μm | |
10/paquete |
PES hidrófilo | |
Estéril | |
60 mm |
Título del producto
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío VacuCap™ 60 > 0,2 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido