Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración en vacío VacuCap™ 90 PF
Innovadores filtros de tapa de frasco para una filtración rápida al vacío de 100 ml a 5 l de soluciones acuosas.
Marca: Cytiva 4638
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Supor (PES hidrófila) | |
Estéril | |
60 mm |
0,8/0,2 μm | |
30 cm2 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cytiva Dispositivos de filtración en vacío VacuCap™ 90 PF > 60 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido