Learn More
OHAUS™ Báscula Valor ™ 2000
La báscula OHAUS™ Valor™ 2000 dispone de pantallas LED de gran tamaño en su parte delantera y trasera, lo que la hace ideal para su uso en entornos secos o de lavado.
Marca: OHAUS™ 30072348
280.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- El resistente teclado de policarbonato ofrece protección contra cuchillos y otros instrumentos afilados utilizados en aplicaciones de preparación, procesamiento y fraccionamiento de alimentos.
- Su diseño de paso de flujo IP68 único garantiza que el Valor 2000 con certificación NSF drenará la humedad de la báscula cuando se utilice en condiciones húmedas.
- El tiempo de estabilización es inferior a medio segundo.
- Las pantallas LED delanteras y traseras de gran tamaño permiten una visualización sencilla para que dos operadores puedan compartir una báscula.
Especificaciones
50 horas con batería recargable | |
1,50 kg | |
0,200000 g | |
V22XWE1501T | |
0,200000 g | |
De -10 °C a +40 °C | |
256 x 288 x 124 mm |
Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW), indicador de nivel en parte delantera | |
LED dual | |
0,200000 g | |
IPX8 | |
0,500 s | |
Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza | |
5,000 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers