Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
341.55€ - 633.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores |
---|---|
Canales | 1 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15707357
|
Eppendorf™
4966000010 |
0,2 a 2 ml |
341.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15717357
|
Eppendorf™
4966000029 |
De 0,5 a 5 mL |
343.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15727357
|
Eppendorf™
4966000037 |
De 1 a 10 ml |
355.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15737357
|
Eppendorf™
4966000045 |
De 2,5 a 25 ml |
439.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15747357
|
Eppendorf™
4966000053 |
De 5,0 a 50 ml |
482.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15757357
|
Eppendorf™
4966000061 |
De 10 a 100 ml |
633.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Varispenser™ 2 es ideal para dispensar alícuotas de líquido de grandes frascos de suministro.
- Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
- Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
- Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
- Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
- La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
- Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
- Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
- Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores | |
1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser