Learn More
Brady™ Etiquetas de peligro mini pictogramas de vinilo
10.15€ - 10.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
---|---|
Material | Vinilo |
Cantidad | 96/paquete |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11313472
|
Brady™
814020 |
CMR mutagénico - Riesgo respiratorio |
10.45€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11353472
|
Brady™
814016 |
Material combustible |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11333472
|
Brady™
814021 |
Material corrosivo |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12034128
|
Brady™
814019 |
PELIGRO para el medio ambiente acuático |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11303472
|
Brady™
814018 |
PELIGRO de sensibilidad cutánea: inhalación |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12024128
|
Brady™
814017 |
Gases a presión |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11333442
|
Brady™
814014 |
Material explosivo |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11343442
|
Brady™
814015 |
Material sólido inflamable |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11363472
|
Brady™
814022 |
Material tóxico |
10.15€
paquete de 96 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Especificaciones
ISO 7010, conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE | |
96/paquete | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
De -18 °C a 60 °C |
Vinilo | |
Acrílico permanente | |
10 mm | |
Diamante |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas de peligro mini pictogramas de vinilo