Learn More
Gibco™ Medio de transporte de virus
Una solución lista para usar que contiene solución salina equilibrada de Hanks, suero fetal bovino inactivado por calor, sulfato de gentamicina y anfotericina B.
230.00€ - 4695.00€
Especificaciones
Concentración | 1 X |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio de transporte de virus |
Serum Level | Suplementos de suero estándar |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16627805
|
Gibco™
A48750BA |
1 L |
4695.00€
20 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16637805
|
Gibco™
A48750DK |
N/A | N/A | N/A | ||||||
Descripción
Kit para el transporte de muestras sospechosas de contener virus
El medio de transporte vírico Gibco es adecuado para el transporte de muestras que se sospecha que contienen virus. Es una solución lista para usar que contiene solución salina equilibrada de Hanks, suero fetal bovino inactivado por calor, sulfato de gentamicina y anfotericina B.Especificaciones
1 X | |
Medio de transporte de virus | |
Estéril con filtro | |
Hielo seco |
Líquido | |
Suplementos de suero estándar | |
Sin glucosa, Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses a partir de la fecha de fabricación