Learn More
Thermo Scientific™ VisionMate™ High-Speed 2D Barcode Reader
Rapidly read and decode 2D barcodes of individual tubes through fully populated tube racks using VisionMate High-Speed 2D Barcode Reader, featuring sub-second read time.
Marca:  Thermo Scientific™ AB-1850
Código de producto. 11952351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
VisionMate High Speed 2-D Bar Code Reader
Any Thermo Scientific Matrix 2D Barcoded Storage Tube in 8x12 or 4x6 format as well as virtually any other 2D barcode in similar formats
18.5 cm
22.5 cm
20.5 cm
2.27 kg
< 1 second pre rack
Barcode Reader
115-240 VAC, 50-60 Hz
1 Rack
Data transfer to comma-delimited linear and columnar ASCII text files; ActiveX controls
7.25 in.
8.75 in.
8 in.
Microsoft™ Windows™ controller PC
1/Pk., 1/Cs.
USB Port
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ VisionMate™ High-Speed 2D Barcode Reader > VisionMate High Speed 2D Barcode Reader